Läs mer
Notrax Säkerhet Stance™ Högkvalitativ anti-trötthetsmattning
Mått (L x B):
102 x 66 cm
163 x 97 cm
315 x 97 cm
Beskrivning
- Högkvalitativ anti-utmattningsmatta för användning i områden där det kan förekomma frekvent oljespill
- Dräneringshål och upphöjda dubbar ger luftning och låter vätskor och skräp falla igenom, vilket lämnar en torr och städad ovansida
- Tillverkad av 100 % nitrilgummiblandning, designad för att tåla industriella oljor och starka kemikalier
- Lämplig för drift i flera skift
- Ergonomisk fördel från en 22 mm tjock fjädrande arbetsplattform
- Mycket synliga orangefärgade nitrilgummikanter ingår på 3 sidor för ökad säkerhet
- Aggressiv halkbeständig yta
- Rengöring med rengöringsmedel och vattenstråle rekommenderas för förlängd livslängd
- Mattor i standardstorlek är lösa och kräver ingen installation
- Ej växlande
- Fri från silikon och därför säker för fordonsmålningsanläggningar
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 102 x 66 cm |
| Färg | Svart/Orange |
| Längd (engelska) | 3.3 ft. |
| Längd (metrisk) | 102 cm |
| Material | Naturgummi |
| Typ | Industriell och kommersiell mattning |
| Bredd (metrisk) | 66 cm |