Läs mer
Notrax Säkerhet Stance™ Högkvalitativ anti-trötthetsmattning
Produktkod. 17752198
Change view
Mått (L x B):
102 x 66 cm
163 x 97 cm
315 x 97 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17752198 163 x 97 cm
17732198 102 x 66 cm
17742198 315 x 97 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17752198 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 549S3864OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4341.75 SEK
    3759.67 SEK / Paket med 1
    Save 582.08 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 05-11-2026
Notrax Säkerhet Stance™ Högkvalitativ anti-utmattningsmatta - Högkvalitativ anti-utmattningsmatta för användning i områden där det kan förekomma frekvent oljespill. Dräneringshål och upphöjda dubbar ger luftning och låter vätskor och skräp falla igenom, vilket lämnar en torr och välvårdad yta.
  • Högkvalitativ anti-utmattningsmatta för användning i områden där det kan förekomma frekvent oljespill
  • Dräneringshål och upphöjda dubbar ger luftning och låter vätskor och skräp falla igenom, vilket lämnar en torr och städad ovansida
  • Tillverkad av 100 % nitrilgummiblandning, designad för att tåla industriella oljor och starka kemikalier
  • Lämplig för drift i flera skift
  • Ergonomisk fördel från en 22 mm tjock fjädrande arbetsplattform
  • Mycket synliga orangefärgade nitrilgummikanter ingår på 3 sidor för ökad säkerhet
  • Aggressiv halkbeständig yta
  • Rengöring med rengöringsmedel och vattenstråle rekommenderas för förlängd livslängd
  • Mattor i standardstorlek är lösa och kräver ingen installation
  • Ej växlande
  • Fri från silikon och därför säker för fordonsmålningsanläggningar
Specifikationer
Mått (L x B) 163 x 97 cm
Färg Svart/Orange
Längd (engelska) 5.3 ft.
Längd (metrisk) 163 cm
Material Naturgummi
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 97 cm