Läs mer
Notrax Säkerhet Stance™ Högkvalitativ anti-trötthetsmattning
Produktkod. p-7227297
Mått (L x B):
102 x 66 cm
163 x 97 cm
315 x 97 cm
Produktkod. 17732198
Brand: Notrax 549S2640OB
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Notrax Säkerhet Stance™ Högkvalitativ anti-utmattningsmatta - Högkvalitativ anti-utmattningsmatta för användning i områden där det kan förekomma frekvent oljespill. Dräneringshål och upphöjda dubbar ger luftning och låter vätskor och skräp falla igenom, vilket lämnar en torr och välvårdad yta.
  • Högkvalitativ anti-utmattningsmatta för användning i områden där det kan förekomma frekvent oljespill
  • Dräneringshål och upphöjda dubbar ger luftning och låter vätskor och skräp falla igenom, vilket lämnar en torr och städad ovansida
  • Tillverkad av 100 % nitrilgummiblandning, designad för att tåla industriella oljor och starka kemikalier
  • Lämplig för drift i flera skift
  • Ergonomisk fördel från en 22 mm tjock fjädrande arbetsplattform
  • Mycket synliga orangefärgade nitrilgummikanter ingår på 3 sidor för ökad säkerhet
  • Aggressiv halkbeständig yta
  • Rengöring med rengöringsmedel och vattenstråle rekommenderas för förlängd livslängd
  • Mattor i standardstorlek är lösa och kräver ingen installation
  • Ej växlande
  • Fri från silikon och därför säker för fordonsmålningsanläggningar
Specifikationer
Mått (L x B) 102 x 66 cm
Färg Svart/Orange
Längd (engelska) 3.3 ft.
Längd (metrisk) 102 cm
Material Naturgummi
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 66 cm