Läs mer
Notrax Säkerhetshållning Solid™ Högkvalitativ anti-trötthetsmattning
Produktkod. 17742248
Change view
Mått (L x B):
102 x 66 cm
163 x 97 cm
315 x 97 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17742248 102 x 66 cm
17762248 163 x 97 cm
17752248 315 x 97 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17742248 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 649S2640OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3055.50 SEK
    2641.84 SEK / Paket med 1
    Save 413.66 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högkvalitativ anti-utmattningsmatta för tunga industriella miljöer. Unik DiamondGrid™ ytmönster säkerställer säkert fotfäste för att förhindra halkar och fall medan kanalerna dränerar oavsiktlig oljeexponering.
  • Högkvalitativ anti-utmattningsmatta för tunga industriella miljöer
  • Unik DiamondGrid™ ytmönster säkerställer säkert fotfäste för att förhindra halkar och fall medan kanalerna dränerar oavsiktlig oljeexponering
  • Stängd design säkerställer enkel rengöring och förhindrar att små föremål faller under mattan
  • Tillverkad av 100 % nitrilgummiblandning designad för att motstå industriella oljor och starka kemikalier
  • Lämplig för drift i flera skift
  • Anmärkningsvärd arbetskomfort från en 20 mm tjock fjädrande arbetsplattform
  • Mattor i standardstorlek för enskilda arbetsstationer är lösta och kräver ingen installation
  • Mycket synliga orangefärgade nitrilgummikanter ingår på 3 sidor för ökad säkerhet för att förhindra snubbling
  • Ej växlande
  • Fri från silikon och därför säker för fordonsmålningsanläggningar
Spezifikation
Mått (L x B) 102 x 66 cm
Färg Svart/Orange
Längd (engelska) 3.3 ft.
Längd (metrisk) 102 cm
Material Nitrilgummi
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 66 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.