Läs mer
Notrax Säkerhetshållning Solid™ Högkvalitativ anti-trötthetsmattning
Produktkod. 17762248
Change view
Mått (L x B):
102 x 66 cm
163 x 97 cm
315 x 97 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17762248 163 x 97 cm
17742248 102 x 66 cm
17752248 315 x 97 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17762248 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 649S3864OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6670.36 SEK
    5430.28 SEK / Paket med 1
    Save 1240.08 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högkvalitativ anti-utmattningsmatta för tunga industriella miljöer. Unik DiamondGrid™ ytmönster säkerställer säkert fotfäste för att förhindra halkar och fall medan kanalerna dränerar oavsiktlig oljeexponering.
  • Högkvalitativ anti-utmattningsmatta för tunga industriella miljöer
  • Unik DiamondGrid™ ytmönster säkerställer säkert fotfäste för att förhindra halkar och fall medan kanalerna dränerar oavsiktlig oljeexponering
  • Stängd design säkerställer enkel rengöring och förhindrar att små föremål faller under mattan
  • Tillverkad av 100 % nitrilgummiblandning designad för att motstå industriella oljor och starka kemikalier
  • Lämplig för drift i flera skift
  • Anmärkningsvärd arbetskomfort från en 20 mm tjock fjädrande arbetsplattform
  • Mattor i standardstorlek för enskilda arbetsstationer är lösta och kräver ingen installation
  • Mycket synliga orangefärgade nitrilgummikanter ingår på 3 sidor för ökad säkerhet för att förhindra snubbling
  • Ej växlande
  • Fri från silikon och därför säker för fordonsmålningsanläggningar
Specifikationer
Mått (L x B) 163 x 97 cm
Färg Svart/Orange
Längd (engelska) 5.3 ft.
Längd (metrisk) 163 cm
Material Nitrilgummi
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 97 cm