Läs mer
DWK Life Sciences Säkerhet Standard Ground Cone, med krage
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Säkring av fogar med vår KECK™ -produkter är en välkänd och beprövad metod. För att möta höga säkerhetskrav, t.ex. vid hantering av farliga ämnen eller tryckskillnader, DURAN™ Säkerhetsfogar ger ett mycket bra skydd mot oavsiktlig lossning av anslutningen. Dessutom, DURAN™ Safety Joints erbjuder ett system för att separera fastnade koner och hylsor. Detta minimerar risken för brott och relaterade hot. De DURAN™ kärnor med krage är utformade för detta ändamål med en extra formad glasring.
- Kärna med krage och extra formgjuten glasring förhindrar oavsiktlig lossning av markfogen
- Fast sittande markfogar kan här lättare lossas. Risken för glasbrott och tillhörande risker minimeras därmed.
- Används i utrustning för hantering av farliga ämnen eller arbete med tryckskillnader, t.ex. i högvakuumområdet
- Tät stängning på grund av standard jordfog
- Glasartiklar för vidare bearbetning
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Objektbeskrivning | Användning i utrustning för hantering av farliga ämnen eller arbete med tryckskillnader i högvakuumområdet; När du arbetar under ökade säkerhetskrav; Installation i glasapparater och -anordningar |
| Typ | Med krage |
| Ledstorlek | 13 mm |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 1.5 mm |