Läs mer
DWK Life Sciences Säkerhet Standard Ground Cone, med krage
Produktkod. p-7189351 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Ledstorlek:
13 mm
17 mm
22 mm
26 mm
32 mm
40 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15806911
Brand: DWK Life Sciences 286183403
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
DURAN™ säkerhetsjordfogar för ökade säkerhetskrav.
Säkring av fogar med vår KECK™ -produkter är en välkänd och beprövad metod. För att möta höga säkerhetskrav, t.ex. vid hantering av farliga ämnen eller tryckskillnader, DURAN™ Säkerhetsfogar ger ett mycket bra skydd mot oavsiktlig lossning av anslutningen. Dessutom, DURAN™ Safety Joints erbjuder ett system för att separera fastnade koner och hylsor. Detta minimerar risken för brott och relaterade hot. De DURAN™ kärnor med krage är utformade för detta ändamål med en extra formad glasring.
  • Kärna med krage och extra formgjuten glasring förhindrar oavsiktlig lossning av markfogen
  • Fast sittande markfogar kan här lättare lossas. Risken för glasbrott och tillhörande risker minimeras därmed.
  • Används i utrustning för hantering av farliga ämnen eller arbete med tryckskillnader, t.ex. i högvakuumområdet
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Glasartiklar för vidare bearbetning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10/Pk.
Objektbeskrivning Användning i utrustning för hantering av farliga ämnen eller arbete med tryckskillnader i högvakuumområdet; När du arbetar under ökade säkerhetskrav; Installation i glasapparater och -anordningar
Typ Med krage
Ledstorlek 32 mm
Tjocklek (metrisk) vägg 2 mm