Beskrivning
Säker och godkänd förvaring av aggressiva, icke brandfarliga material i arbetsområden
Funktion/konstruktion
- Robust konstruktion och lång livslängd: tillverkad av mycket resistenta specialplattor av melaminharts
- Användarvänlig: tillgång till alla containrar, 93° öppning av vingdörren, insidan av skåpet helt synlig
- Ingen obehörig användning: dörr låsbar med cylinderlås och låslägesindikator (röd/grön)
- Mobil: hjul med sockel (tillval), enkel förflyttning av skåpet
- Ventilation: integrerade luftkanaler redo för anslutning ( DN 50) till ett tekniskt frånluftssystem
Certifikat
- typtestad i enlighet med EN 14727
- EN 16121/16122 överensstämmelse
- GS-certifierad
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN 16121/16122 överensstämmelse, GS-certifierad |
| Konfiguration | 2 x utdragen hylla (panelmelamin-resinbelagd/PP) |
| Djup (metrisk) Exteriör | 570 mm |
| Djup (metrisk) interiör | 531 mm |
| Beskrivning | Underbänksskåp för syror och alkalier SL-CLASSIC-UB modell SL.060.110.UB.2T ljusgrå, inredningsutrustning med 2 x utdragbar hylla (panel/PP) |
| Mått (D x B x H) Inredning | 531 x 489 x 562 mm |
| Mått (D x B x H) | 570 x 1100 x 600 mm |
| Dörr stil | Vinge |
| För användning med (applikation) | Säker och godkänd förvaring av aggressiva, icke brandfarliga material i arbetsområden |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 600 mm |
| Visa mer |