Läs mer
Asecos™ Säkerhetsförvaringsskåp V-MOVE-90
Produktkod. 15723807 Handla allt asecos Produkter
Change view
Färg:
Antracitgrå, Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15723807 Antracitgrå, Rött Varje
1 options
Produktkod. 15723807 Leverantör Asecos™ Leverantörsnummer 3508604635102
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
De asecos™ Säkerhetsförvaringsskåp V-MOVE-90 är robust konstruerad och har automatisk elektronisk öppning och stängning för ökad säkerhet och bekvämlighet. Endast lämplig för inomhusinstallation.
  • Skåp för säker och godkänd förvaring av brandfarliga ämnen i arbetsområden
  • Robust konstruktion och lång livslängd: robust, högkvalitativ, reptålig ytterkropp med pulverlackerad yta
  • Elektronisk öppning och stängning: de vertikala lådorna öppnas och stängs med en knapptryckning
  • Perfekt åtkomst: de vertikala lådorna ger överblick och enkel åtkomst till de förvarade behållarna
  • Alltid stängd: seriell automatisk dörrstängning (TSA ) efter cirka 60 sekunder med akustisk och visuell signal innan lådan stängs
  • Ingen obehörig användning: vertikala lådor låsbara med cylinderlåsning (integration i befintligt låssystem möjlig) och låslägesindikator (röd/grön)
  • Enkel inriktning: justeringshjälpmedel på basen för att kompensera för ojämnt golv
  • Ventilation: integrerade luftkanaler redo för anslutning (DN 75) till tekniskt frånluftssystem
  • Brandmotstånd 90 minuter (EN 14470-1)
  • CE-konformitet
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Typtestad EN 14470-1, CE-kompatibel.
Konfiguration 2 höga lådor med röd front, vardera med 4 hyllor och en bottensump med perforerad insats
Beskrivning Säkerhetsförvaringsskåp, V-Move-90™
Mått (D x B x H) Inredning 775x 701x 1750 mm
Mått (D x B x H) 860x 819x 1966 mm
Dörr stil Autostängning
För användning med (applikation) Säker och godkänd förvaring av farliga ämnen
Modell V90.196.081. VDAC:0013
Antal dörrar 2
Antal hyllor 8
Typ av hylla Standard
Vikt (metrisk) 598 kg
Färg Antracitgrå, Rött
Djup (engelska) Exteriör 33,86 tum
Höjd (engelska) Exteriör 77,40 tum
Höjd (metrisk) öppning 1750 mm
Material Stål
Produkttyp Säkerhetsskåp typ 90
Bredd (engelska) Exteriör 32,24 tum