Läs mer
asecos™ Skåp för syror och alkalier SL-CLASSIC
Produktkod. 11959636 Handla allt asecos Produkter
Change view
Mått (D x B x H) Inredning:
570 x 485 x 914 mm
570 x 485 x 1869 mm
Antal hyllor:
4
6
8
Hold (Håll)
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (D x B x H) Inredning Antal hyllor unitSize
11959636 570 x 485 x 914 mm 4 Varje
15231035 570 x 485 x 1869 mm Hold (Håll) Varje
12643515 570 x 485 x 914 mm 6 Varje
15221035 570 x 485 x 1869 mm 8 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Endast för inomhusbruk
Produktkod. 11959636 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 3061200130614
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Endast för inomhusbruk
Säker och godkänd förvaring av aggressiva, icke brandfarliga material i arbetsområden.
Säker och godkänd förvaring av aggressiva, icke brandfarliga material i arbetsområden
Funktion/konstruktion
  • Robust konstruktion och lång livslängd: skåp av pulverlackerad stålplåt, säkerhetselement monterade utanför förvaringsutrymmet för ökat skydd mot korrosion
  • Två i ett: två hermetiskt separerade förvaringsutrymmen möjliggör isolerad förvaring av syror och baser i ett skåp
  • Ingen obehörig användning: luckor låsbara med profilcylinder (integration i befintligt låssystem möjlig)
  • Enkel justering: justeringsstöd för att kompensera för ojämna golv
  • ventilation: integrerade metallfria luftkanaler redo för anslutning till ett tekniskt frånluftssystem med endast ett frånluftsintag
Certifikat
  • typtestad i enlighet med EN 14727
  • EN 16121/16122 överensstämmelse
  • GS-certifierad
Garanti
Fem år
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN 16121/16122 överensstämmelse, GS-certifierad
Konfiguration 4 x utdragbara hyllor (panel melaminhartsbelagd/PP)
Djup (metrisk) Exteriör 603 mm
Djup (metrisk) interiör 570 mm
Mått (D x B x H) Inredning 570 x 485 x 914 mm
Mått (D x B x H) 603 x 597 x 1965 mm
Dörr stil Vinge, Vänsterhängd
För användning med (applikation) Säker och godkänd förvaring av aggressiva, icke brandfarliga material i arbetsområden
Höjd (metrisk) Exteriör 1965 mm
Höjd (metrisk) interiör 914 mm
Modell SL.196.060.MH
Antal dörrar 2
Antal hyllor 4
Typ av hylla Utdragbar
Ytbeläggning Melaminharts laminerad
Bredd (metrisk) Exteriör 597 mm
Bredd (metrisk) Interiör 485 mm
Färg ljusgrå
Djup (engelska) Exteriör 23.74 in.
Höjd (engelska) Exteriör 77.36 in.
Material Spånskiva, Polypropen
Produkttyp Skåp för syror och alkalier
Bredd (engelska) Exteriör 23.50 in.