Läs mer
asecos™ Skåp för syror och alkalier SL-CLASSIC
Handla allt asecos Produkter
Mått (D x B x H) Inredning:
570 x 485 x 914 mm
570 x 485 x 1869 mm
Antal hyllor:
4
6
8
Hold (Håll)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Säker och godkänd förvaring av aggressiva, icke brandfarliga material i arbetsområden
Funktion/konstruktion
- Robust konstruktion och lång livslängd: skåp av pulverlackerad stålplåt, säkerhetselement monterade utanför förvaringsutrymmet för ökat skydd mot korrosion
- Två i ett: två hermetiskt separerade förvaringsutrymmen möjliggör isolerad förvaring av syror och baser i ett skåp
- Ingen obehörig användning: luckor låsbara med profilcylinder (integration i befintligt låssystem möjlig)
- Enkel justering: justeringsstöd för att kompensera för ojämna golv
- ventilation: integrerade metallfria luftkanaler redo för anslutning till ett tekniskt frånluftssystem med endast ett frånluftsintag
Certifikat
- typtestad i enlighet med EN 14727
- EN 16121/16122 överensstämmelse
- GS-certifierad
Garanti
Fem år
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN 16121/16122 överensstämmelse, GS-certifierad |
| Konfiguration | 8 x utdragbar hylla (panel melaminhartsbelagd/PP) |
| Djup (metrisk) Exteriör | 603 mm |
| Djup (metrisk) interiör | 570 mm |
| Mått (D x B x H) Inredning | 570 x 485 x 1869 mm |
| Mått (D x B x H) | 603 x 1197 x 1965 mm |
| Dörr stil | Vinge |
| För användning med (applikation) | Säker och godkänd förvaring av aggressiva, icke brandfarliga material i arbetsområden |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 1965 mm |
| Höjd (metrisk) interiör | 1865 mm |
| Visa mer |