Läs mer
3M™ Safety Stripe Tape 5702
Produktkod. 17731689 Handla allt 3M Produkter
Change view
Färg:
Svart, Gult
Produktkod. Färg
17731689 Svart, Gult
1 options
Produktkod. 17731689 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100260282
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9510.00 SEK
    8321.00 SEK / 12 rullar
    Save 1189.00 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Designad för att ge tydlig säkerhetsindikation för kör- och gångbanor, riskområden, utskjutande utrustning och lågt hängande föremål. Kommer individuellt inslagna och bekvämt förpackade.
  • Appliceras omedelbart och är redo att användas direkt
  • Svarta och gula ränder för riskområden
  • Lätt att applicera, sträcker sig runt hörnen för en pålitlig, tight passform
  • Levande gula och svarta ränder är låsta i vinyl för permanent hög synlighet
  • Hög hållbarhet, nötnings- och lösningsmedelsbeständighet
  • Motstår nötning, fukt och väderpåverkan för lång livslängd
  • Stark bindning till de flesta golv, bra hållkraft
  • Ren borttagning i ett stycke från många ytor för lägre rengöringskostnader
  • Används för att identifiera och markera trafikområden och fysiska faror
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B) 33 m x 50 mm
För användning med (applikation) Markering av riskområden
Förpackningsmängd 12 rullar
Tjocklek 0.11 mm
Typ av lim Gummibaserat lim
Färg Svart, Gult
Typ Safety Tape