Läs mer
3M™ Safety Stripe Tape 5702
Produktkod. 17247770 Handla allt 3M Produkter
Change view
Färg:
Svart med gula ränder
Produktkod. Färg
17247770 Svart med gula ränder
1 options
Produktkod. 17247770 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000017005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27460.00 SEK
    16642.00 SEK / 24 rullar
    Save 10818.00 SEK
    39% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-12-2026
Idealisk för att markera körfält, farliga områden, utskjutande utrustning och lågt hängande föremål i fabriker, lager och sjukhus. Levande gula och svarta diagonala ränder med hög synlighet som låser sig i vinylen för att uppmärksamma människor om farliga förhållanden.
  • Appliceras omedelbart och är redo att användas direkt
  • Levande gula och svarta ränder är låsta i vinylen för permanent hög synlighet
  • Sträcker sig och formar sig efter böjda ytor och runt hörn för en tät passform
  • Motstår nötning, nötning, fukt och väderpåverkan för lång livslängd
  • Används för att identifiera och markera trafikområden och fysiska faror
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B) 51 mm x 33 m
Längd (metrisk) 32.91 m
Tjocklek 0.14 mm
Bredd (metrisk) 5.1 cm
Färg Svart med gula ränder