Läs mer
3M™ Safety-Walk Kantförseglingsmassa
Produktkod. 17267610 Handla allt Test brand Produkter
Change view
Kvantitet:
150 ml
Produktkod. Kvantitet
17267610 150 ml
1 options
Produktkod. 17267610 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100244310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5855.00 SEK
    3586.91 SEK / Paket med 12
    Save 2268.09 SEK
    38% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Flytande, lösningsmedelsbaserad tätningsmedel som skyddar utsatta kanter på halksäkra tejper och slitbanor från överdriven fukt eller vätskor.
  • Skydda de exponerade kanterna på halksäkra tejper och slitbanor
  • Håll ytor säkra från överdriven fukt och vätskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Kvantitet 150 ml
Volym (metrisk) 150 mL