Läs mer
SCAT™ Säkerhetsavfallslock 'LISA', V3 .0
Produktkod. 17215064 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Trådstorlek:
B53
B63
B83
G45
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70
S70/71
S90
S95
Inkluderar:
4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, 4 PFA blindpluggar, 3 x 5 till 11,5 mm ID-kopplingar, 3 PTFE blindpluggar, blindplugg för avgasfilter
4 x 1,6/2,3/3,2 mm överdiameterfästen, 4 PFA blindpluggar, 3 x 5 till 11,5 mm ID-kopplingar, 3 PTFE blindkontakter
Förpackningsstorlek:
Varje
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Trådstorlek Inkluderar Förpackningsstorlek
17215064 GL45 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, 4 PFA blindpluggar, 3 x 5 till 11,5 mm ID-kopplingar, 3 PTFE blindpluggar, blindplugg för avgasfilter -
17285044 G45 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, 4 PFA blindpluggar, 3 x 5 till 11,5 mm ID-kopplingar, 3 PTFE blindpluggar, blindplugg för avgasfilter Varje
17295044 S50 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, 4 PFA blindpluggar, 3 x 5 till 11,5 mm ID-kopplingar, 3 PTFE blindpluggar, blindplugg för avgasfilter -
17878733 S50 4 x 1,6/2,3/3,2 mm överdiameterfästen, 4 PFA blindpluggar, 3 x 5 till 11,5 mm ID-kopplingar, 3 PTFE blindkontakter -
17205054 S51 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, 4 PFA blindpluggar, 3 x 5 till 11,5 mm ID-kopplingar, 3 PTFE blindpluggar, blindplugg för avgasfilter -
17225054 S55 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, 4 PFA blindpluggar, 3 x 5 till 11,5 mm ID-kopplingar, 3 PTFE blindpluggar, blindplugg för avgasfilter -
17898733 S55 4 x 1,6/2,3/3,2 mm överdiameterfästen, 4 PFA blindpluggar, 3 x 5 till 11,5 mm ID-kopplingar, 3 PTFE blindkontakter -
17235054 S60/61 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, 4 PFA blindpluggar, 3 x 5 till 11,5 mm ID-kopplingar, 3 PTFE blindpluggar, blindplugg för avgasfilter Varje
17225064 S60/61 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, 4 PFA blindpluggar, 3 x 5 till 11,5 mm ID-kopplingar, 3 PTFE blindpluggar, blindplugg för avgasfilter -
17255054 S65 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, 4 PFA blindpluggar, 3 x 5 till 11,5 mm ID-kopplingar, 3 PTFE blindpluggar, blindplugg för avgasfilter -
17818743 S70 4 x 1,6/2,3/3,2 mm överdiameterfästen, 4 PFA blindpluggar, 3 x 5 till 11,5 mm ID-kopplingar, 3 PTFE blindkontakter -
17265054 S70/71 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, 4 PFA blindpluggar, 3 x 5 till 11,5 mm ID-kopplingar, 3 PTFE blindpluggar, blindplugg för avgasfilter -
17285054 S90 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, 4 PFA blindpluggar, 3 x 5 till 11,5 mm ID-kopplingar, 3 PTFE blindpluggar, blindplugg för avgasfilter Varje
17295054 S95 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, 4 PFA blindpluggar, 3 x 5 till 11,5 mm ID-kopplingar, 3 PTFE blindpluggar, blindplugg för avgasfilter -
17205064 GL45 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, 4 PFA blindpluggar, 3 x 5 till 11,5 mm ID-kopplingar, 3 PTFE blindpluggar, blindplugg för avgasfilter Varje
17235064 GL45 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, 4 PFA blindpluggar, 3 x 5 till 11,5 mm ID-kopplingar, 3 PTFE blindpluggar, blindplugg för avgasfilter -
17215054 B53 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, 4 PFA blindpluggar, 3 x 5 till 11,5 mm ID-kopplingar, 3 PTFE blindpluggar, blindplugg för avgasfilter -
17245054 B63 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, 4 PFA blindpluggar, 3 x 5 till 11,5 mm ID-kopplingar, 3 PTFE blindpluggar, blindplugg för avgasfilter -
17275054 B83 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, 4 PFA blindpluggar, 3 x 5 till 11,5 mm ID-kopplingar, 3 PTFE blindpluggar, blindplugg för avgasfilter -
17885724 S90 4 x 1,6/2,3/3,2 mm överdiameterfästen, 4 PFA blindpluggar, 3 x 5 till 11,5 mm ID-kopplingar, 3 PTFE blindkontakter -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17215064 Lieferant SCAT™ Lieferanten-Nr. 450045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2260.00 SEK
    2078.25 SEK / Paket med 1
    Save 181.75 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Den senaste generationen av ett modernt och universellt utbyggbart modulsystem för säker hantering av flytande HPLC- eller UHPLC-avfall.
Grundmodulen inkluderar en säkerhetsavfallslock V3 .0 'LISA' med din valda trådstorlek. I leveransen ingår ytterligare 23 tillbehör. Dessutom en mängd andra SCAT™ tillbehör som en tratt eller ett frånluftsfilter kan dockas till säkerhetsavfallslocket LISA V3 .0. Du hittar ett urval listat i beställningstabellen:
  • Satellitblindplugg för att förlänga och fästa olika komponenter såsom en tratt
  • Rörkoppling för anslutning för större rör med 5 till 11,5 mm ID
  • Satellit tillverkad av PTFE för optimal kemikalieresistens
  • 360° fritt vridbart skruvlock för enkelt byte av behållaren utan att vrida slangen
  • Beslag med förbättrad design för enklare anslutning av kapillärer med 1,6 mm, 2,3 mm eller 3,2 mm OD
  • SCAT™ avgasfilter blockerar skadliga ångor med hjälp av optimerat aktivt kol och säkerställer säker tryckutjämning i avfallsbehållarna
  • Stort utbud av beslag, blindpluggar och tillbehör säkerställer att dockningssystemet är redo för omedelbar användning
Spezifikation
Inkluderar 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, 4 PFA blindpluggar, 3 x 5 till 11,5 mm ID-kopplingar, 3 PTFE blindpluggar, blindplugg för avgasfilter
Material PTFE-EC
Trådstorlek GL45
För användning med (applikation) HPLC och UHPLC-system
Produkttyp Avfallslock
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.