Beskrivning
Grundmodulen inkluderar en säkerhetsavfallslock V3 .0 'LISA' med din valda trådstorlek. I leveransen ingår ytterligare 23 tillbehör. Dessutom en mängd andra SCAT™ tillbehör som en tratt eller ett frånluftsfilter kan dockas till säkerhetsavfallslocket LISA V3 .0. Du hittar ett urval listat i beställningstabellen:
- Satellitblindplugg för att förlänga och fästa olika komponenter såsom en tratt
- Rörkoppling för anslutning för större rör med 5 till 11,5 mm ID
- Satellit tillverkad av PTFE för optimal kemikalieresistens
- 360° fritt vridbart skruvlock för enkelt byte av behållaren utan att vrida slangen
- Beslag med förbättrad design för enklare anslutning av kapillärer med 1,6 mm, 2,3 mm eller 3,2 mm OD
- SCAT™ avgasfilter blockerar skadliga ångor med hjälp av optimerat aktivt kol och säkerställer säker tryckutjämning i avfallsbehållarna
- Stort utbud av beslag, blindpluggar och tillbehör säkerställer att dockningssystemet är redo för omedelbar användning
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | 4 beslag (1,6/2,3/3,2 mm OD), 4 PFA blindpluggar, 3 beslag (5 till 11,5 mm ID), 3 PTFE blindpluggar, blindpluggar för avgasfilter |
| Material | PTFE |
| Trådstorlek | S50 |
| För användning med (applikation) | HPLC och UHPLC-system |
| Typ | Avfallslock |