Läs mer
SCAT Säkerhetsavfallslock 'LISA', V3 .0 Blindplugg
Handla allt SCAT Europe Produkter
Typ:
Ej elektriskt ledande
Elektriskt ledande
Trådstorlek:
GL14
M30 x 35
NPT 1/8 tum.
Inkluderar:
Blindplugg
Satellit blindplugg
Beskrivning
- Tillbehör för säkerhetsavfallslock 'LISA,' V3 .0
- För att förlänga och fästa olika komponenter såsom en tratt
- Tillverkad av PTFE för optimal kemikaliebeständighet
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Elektriskt ledande |
| Inkluderar | Blindplugg |
| Trådstorlek | GL14 |
| För användning med | HPLC / UHPLC-system |
| Material | PTFE |