Läs mer
SCAT™ Säkerhetsavfallslock 'LISA', V3 .0 Elektronisk nivåkontrollförlängning
Handla allt SCAT Europe Produkter
Typ:
Elektronisk styrning
Nivåkontroll
Material:
PTFE
PTFE, ledande
Beskrivning
LISA är det första modulära systemet för HPLC-avfall, vilket ger arbetssäkerhet och miljöskydd beprövad SCAT™ teknik och maximal flexibilitet. Lägg bara till anslutningar och komponenter efter behov så att du kan samla upp lösningsmedel, syror och alkalier på ett säkert sätt när som helst.
- Skruva helt enkelt loss blindpluggen på LISA, sätt i nivåkontrollen och anslut kabeln till signalboxen
- Visar permanent påfyllningsnivån i din avfallsbehållare och varnar när den nås så snart den är full
- Finns i elektriskt ledande och icke-elektriskt ledande versioner
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | SCAT™ Säkerhetsavfallslock 'LISA', V3 .0 |
| Material | PTFE |
| För användning med (applikation) | HPLC-system |
| Typ | Nivåkontroll |