Läs mer
SCAT Säkerhetsavfallslock 'LISA', V3 .0 Tilläggstratt
Handla allt SCAT Europe Produkter
Typ:
Ej elektriskt ledande
Elektriskt ledande
Inkluderar:
Förlängningstratt med jordkabel
Tilläggstratt
Beskrivning
- Tillbehör för säkerhetsavfallslock 'LISA,' V3 .0
- Förlängningstratt med gångjärnsförsett lock
- Tillverkad av PTFE för optimal kemikaliebeständighet
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | HPLC / UHPLC-system |
| Inkluderar | Tilläggstratt |
| Material | PTFE |
| Trådstorlek | M30x35 |
| Typ | Ej elektriskt ledande |