Läs mer
SCAT Säkerhetsavfallslock 'LISA', V3 .0 Tilläggstratt
Produktkod. p-7235938 Handla allt SCAT Europe Produkter
Typ:
Ej elektriskt ledande
Elektriskt ledande
Inkluderar:
Förlängningstratt med jordkabel
Tilläggstratt
Produktkod. 17346429
Brand: SCAT 350120
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerhetsavfallslock 'LISA', V3 .0 Förlängningstratt är ett tillbehör för LISA HPLC/UHPLC-system.
  • Tillbehör för säkerhetsavfallslock 'LISA,' V3 .0
  • Förlängningstratt med gångjärnsförsett lock
  • Tillverkad av PTFE för optimal kemikaliebeständighet
Specifikationer
För användning med (utrustning) HPLC / UHPLC-system
Inkluderar Tilläggstratt
Material PTFE
Trådstorlek M30x35
Typ Ej elektriskt ledande