Läs mer
SymLine™ Säkerhetsavfallslock
Beskrivning
- Finns med olika gängstorlekar för infästning i rörsystem
- Olika antal slanganslutningar för bortskaffande av flytande avfall
- Finns med elektroniska nivåsensorer som indikerar fyllnadsgraden av avfallsbehållaren
- Genom att använda en 4-in-1 uppsamlare (306509), upp till 4 säkerhetsavfallslock kan anslutas samtidigt till endast en anslutningspunkt på rörsystemet
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | SymLine System |
| Inkluderar | 1 x GL25 (m), nedsänkt påfyllningslans, anslutning för avgasfilter |
| Trådstorlek | S55 |
| För användning med (applikation) | Avfallshantering |
| Typ | Säkerhetsavfallslock |