Läs mer
SymLine™ Säkerhetsavfallslock
Trådstorlek:
GL45
S55
S60/61
S90
Inkluderar:
1 x GL25 (m), nedsänkt påfyllningslans, anslutning för avgasfilter
1x NPT 3/8 tum. (f), 1x anslutning för avgasfilter (45° fasad)
2 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, rörkoppling för (ID) 5 till 11,5 mm
2 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, rörkoppling för (ID) 5 till 11,5 mm, uppsamlare för HPLC-avfall
3 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, uppsamlare för HPLC-avfall
5 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, uppsamlare för HPLC-avfall
Elektronisk nivåkontroll med avstängning GL25 (m), Kontakt för avgasfilter
Elektronisk nivåkontroll, GL25 (m), Kontakt för avgasfilter
Elektronisk nivåkontroll, GL25 (m), nedsänkt påfyllningslans, anslutning för avgasfilter
Justerbar PTFE-nivåkontroll, kabelanslutning (2 m), anslutning för avgasfilter
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Finns med olika gängstorlekar för infästning i rörsystem
- Olika antal slanganslutningar för bortskaffande av flytande avfall
- Finns med elektroniska nivåsensorer som indikerar fyllnadsgraden av avfallsbehållaren
- Genom att använda en 4-in-1 uppsamlare (306509), upp till 4 säkerhetsavfallslock kan anslutas samtidigt till endast en anslutningspunkt på rörsystemet
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | SymLine System |
| Inkluderar | Elektronisk nivåkontroll, GL25 (m), nedsänkt påfyllningslans, anslutning för avgasfilter |
| Trådstorlek | S55 |
| För användning med (applikation) | Avfallshantering |
| Typ | Säkerhetsavfallslock |