Läs mer
SymLine™ Säkerhetsavfallslock
Beskrivning
- Finns med olika gängstorlekar för infästning i rörsystem
- Olika antal slanganslutningar för bortskaffande av flytande avfall
- Finns med elektroniska nivåsensorer som indikerar fyllnadsgraden av avfallsbehållaren
- Genom att använda en 4-in-1 uppsamlare (306509), upp till 4 säkerhetsavfallslock kan anslutas samtidigt till endast en anslutningspunkt på rörsystemet
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | SymLine System |
| Inkluderar | 2 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, rörkoppling för (ID) 5 till 11,5 mm, uppsamlare för HPLC-avfall |
| Trådstorlek | GL45 |
| För användning med (applikation) | Avfallshantering |
| Typ | Säkerhetsavfallslock |