Läs mer
SymLine™ Säkerhetsavfallslock
Produktkod. 17838743
Change view
Trådstorlek:
GL45
S55
S60/61
S90
Inkluderar:
1 x GL25 (m), nedsänkt påfyllningslans, anslutning för avgasfilter
1x NPT 3/8 tum. (f), 1x anslutning för avgasfilter (45° fasad)
2 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, rörkoppling för (ID) 5 till 11,5 mm
2 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, rörkoppling för (ID) 5 till 11,5 mm, uppsamlare för HPLC-avfall
3 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, uppsamlare för HPLC-avfall
5 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, uppsamlare för HPLC-avfall
Elektronisk nivåkontroll med avstängning GL25 (m), Kontakt för avgasfilter
Elektronisk nivåkontroll, GL25 (m), Kontakt för avgasfilter
Elektronisk nivåkontroll, GL25 (m), nedsänkt påfyllningslans, anslutning för avgasfilter
Justerbar PTFE-nivåkontroll, kabelanslutning (2 m), anslutning för avgasfilter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Trådstorlek Inkluderar unitSize
17838743 S90 Elektronisk nivåkontroll med avstängning GL25 (m), Kontakt för avgasfilter -
17145501 GL45 2 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, rörkoppling för (ID) 5 till 11,5 mm, uppsamlare för HPLC-avfall -
17135501 GL45 3 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, uppsamlare för HPLC-avfall -
16876011 GL45 5 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, uppsamlare för HPLC-avfall -
15960386 S55 Elektronisk nivåkontroll, GL25 (m), nedsänkt påfyllningslans, anslutning för avgasfilter Varje
15724922 S55 1 x GL25 (m), nedsänkt påfyllningslans, anslutning för avgasfilter -
17808743 S55 Elektronisk nivåkontroll med avstängning GL25 (m), Kontakt för avgasfilter -
17079693 S60/61 Justerbar PTFE-nivåkontroll, kabelanslutning (2 m), anslutning för avgasfilter -
16866011 S60/61 2 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, rörkoppling för (ID) 5 till 11,5 mm -
17813352 S60/61 Elektronisk nivåkontroll med avstängning GL25 (m), Kontakt för avgasfilter -
17377409 S90 Elektronisk nivåkontroll, GL25 (m), Kontakt för avgasfilter -
18646478 S60/61 1x NPT 3/8 tum. (f), 1x anslutning för avgasfilter (45° fasad) -
12 options
Produktkod. 17838743
Brand: SymLine™ 106720
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa säkerhetsavfallslock ansluter säkert rören till avfallsbehållaren eftersom ett integrerat avgasfilter blockerar lösningsmedelsångor för hälsa och miljöskydd.
  • Finns med olika gängstorlekar för infästning i rörsystem
  • Olika antal slanganslutningar för bortskaffande av flytande avfall
  • Finns med elektroniska nivåsensorer som indikerar fyllnadsgraden av avfallsbehållaren
  • Genom att använda en 4-in-1 uppsamlare (306509), upp till 4 säkerhetsavfallslock kan anslutas samtidigt till endast en anslutningspunkt på rörsystemet
Specifikationer
För användning med (utrustning) SymLine System
Inkluderar Elektronisk nivåkontroll med avstängning GL25 (m), Kontakt för avgasfilter
Material PTFE-EC
Trådstorlek S90
För användning med (applikation) Avfallshantering
Typ Säkerhetsavfallslock
Färg Svart