Läs mer
SCAT™ Säkerhetsavfallslock S55, Typ 12
Produktkod. 17927250 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Stopparnummer:
S55
Produktkod. Stopparnummer
17927250 S55
1 options
Produktkod. 17927250 Leverantör SCAT™ Leverantörsnummer 108142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1830.00 SEK
    1682.99 SEK / Paket med 1
    Save 147.01 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-11-2026
Säkerhetsavfallslock för säker hantering av flytande avfall. För maximalt skydd och effektivt arbete med farligt avfallsvätskor. Erbjuder flera alternativ för att ansluta olika slang- och kapillärstorlekar.
  • 360° frivridande PTFE-kropp, resistent mot aggressiva medier
  • Avgasfiltersystem mot skadliga ångor
  • Beslag och rörkopplingar i olika storlekar
  • Flexibelt system
  • Tidsbesparing med att byta avfallskärl medan rör fixeras
  • Labsäkerhet, tekniska skyddsåtgärder, optimalt skydd vid insamling av flytande avfall
  • Kostnadseffektivitet
  • Stort utbud av tillbehör, valfritt: användning av tratt, nivåkontroll som förhindrar överfulla behållare
  • Enorma portfölj av gängstorlekar lämpliga för avfallsbehållare från olika tillverkare
  • Säkert bortskaffande av HPLC-avfall
  • Hög arbetsprestation
  • Personligt skydd, undvik hudkontakt med organiska lösningsmedel, arbetarskydd, ergonomi
  • Förseglade flaskor och behållare
  • Skapa ett behagligt arbetsklimat
Specifications
Antal kanaler 4 x 2,3/3,2 mm överdiameter, 2 x 5 till 11,5 mm innerdiameter
Stopparnummer S55
Produkttyp Säkerhetsavfallslock