Beskrivning
- 360° frivridande PTFE-kropp, resistent mot aggressiva medier
- Avgasfiltersystem mot skadliga ångor
- Beslag och rörkopplingar i olika storlekar
- Flexibelt system
- Tidsbesparing med att byta avfallskärl medan rör fixeras
- Labsäkerhet, tekniska skyddsåtgärder, optimalt skydd vid insamling av flytande avfall
- Kostnadseffektivitet
- Stort utbud av tillbehör, valfritt: användning av tratt, nivåkontroll som förhindrar överfulla behållare
- Enorma portfölj av gängstorlekar lämpliga för avfallsbehållare från olika tillverkare
- Säkert bortskaffande av HPLC-avfall
- Hög arbetsprestation
- Personligt skydd, undvik hudkontakt med organiska lösningsmedel, arbetarskydd, ergonomi
- Förseglade flaskor och behållare
- Skapa ett behagligt arbetsklimat
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Avfallsbehållare |
| Material | PTFE |
| Antal kanaler | 2 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5 till 11,5 mm ID |
| Trådstorlek | B63 |
| För användning med (applikation) | HPLC-avfallssystem |
| Färg | Vitt |
| Stopparnummer | B63 |
| Produkttyp | Säkerhetsavfallslock |