Läs mer
SCAT™ Säkerhetsavfallslock, elektrostatiskt ledande
Handla allt SCAT Europe Produkter
Trådstorlek:
S50
S60/61
S70/71
S90
Beskrivning
- Tillverkad av elektriskt ledande PTFE-EL-material för att förhindra statisk urladdning
- Tillgänglig med sererala hotstorlekar och antal kapillärportar (5 till 11,5 mm ID)
- GL14-anslutning för användning med SCAT avgasfilter
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | 2 x PFA-koppling 2,3 mm OD, 2 x PFA-koppling 3,2 mm OD, 1 x PP-rörkoppling 5 till 11,5 mm ID, 1 x GL14-anslutning för avgasfilter |
| Material | PTFE-EC |
| Trådstorlek | S50 |
| Typ | Avfallslock |
| Färg | Svart |