Läs mer
SCAT HPLC säkerhetsavfallslock, V2.0
Produktkod. 16443809
Change view
Storlek:
1 x NPT 3/8 tum (f)
2 x 2,3/3,2 mm överdiameter, 1 x 5,0 - 11,5 mm innerdiameter
2 x PFA-fästning 2,3/3,2 mm OD
3 x 1,6/2,3/3,2 mm OD
3 x 2,3/3,2 mm överdiameter
3 x PFA-fäste 2,3/3,2 mm OD
4 x 2,3/3,2 mm ytterdiameter, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID
4 x PFA-monterad 1,6/2,3/3,2 mm OD
Trådstorlek:
GL 45
S40/GL40
S60
S60/61
Inkluderar:
1 PFA blindkontakt, kontakt för avgasfiltret
2 PFA blindkontakt, kontakt för avgasfilter
3 PFA och 3 PTFE blindkontakter, kontakt för avgasfilter
4 PFA- och 1 PTFE-persiennplugg, kontakt för avgasfiltret
Jordanslutning, kontakt för avgasfilter
Koppling för avgasfilter
Koppling för avgasfilter (45° fasad)
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Trådstorlek Inkluderar Förpackningsstorlek
16443809 2 x PFA-fästning 2,3/3,2 mm OD GL 45 2 PFA blindkontakt, kontakt för avgasfilter -
17122576 3 x 2,3/3,2 mm överdiameter S40/GL40 Koppling för avgasfilter -
16413809 3 x PFA-fäste 2,3/3,2 mm OD GL 45 1 PFA blindkontakt, kontakt för avgasfiltret -
16439963 4 x PFA-monterad 1,6/2,3/3,2 mm OD GL 45 4 PFA- och 1 PTFE-persiennplugg, kontakt för avgasfiltret -
16526034 2 x 2,3/3,2 mm överdiameter, 1 x 5,0 - 11,5 mm innerdiameter S60/61 Koppling för avgasfilter -
16635722 3 x 1,6/2,3/3,2 mm OD S60 3 PFA och 3 PTFE blindkontakter, kontakt för avgasfilter -
16626214 4 x 2,3/3,2 mm ytterdiameter, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID S60/61 Koppling för avgasfilter Varje
17089693 3 x 2,3/3,2 mm överdiameter S60/61 Koppling för avgasfilter -
17175501 3 x 2,3/3,2 mm överdiameter S60/61 Jordanslutning, kontakt för avgasfilter -
18696468 1 x NPT 3/8 tum (f) S60/61 Koppling för avgasfilter (45° fasad) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 16443809 Leverantör SCAT Leverantörsnummer 307923
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    982.00 SEK
    902.47 SEK / Paket med 1
    Save 79.53 SEK
    8% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SCAT Safety Waste Caps skyddar personal och miljö från skadliga lösningsmedelsångor. Med ett lämpligt avgasfilter förvandlar de din avfallsbehållare till ett slutet system utan att läcka ut lösningsmedelsångor.
  • Upptäck flexibiliteten i världens ledande system för lösningsmedelssäkerhet
  • SafetyWasteCap med S 60/61-gänga i den nya designen av generation 2.0
  • Optimalt skydd vid insamling av farligt eller giftigt flytande avfall
  • Flexibelt system med kopplingar och rörkopplingar i olika storlekar
  • Med flera alternativ för att ansluta olika slang- och kapillärstorlekar
  • Tidsbesparing med att byta avfallskärl medan rör fixeras
  • Motståndskraftig mot aggressiva medier
  • PTFE Body 360° fritt roterbar: Ger enkelt byte av behållare utan att slangen deformeras
  • Kaross med integrerad FKM-tätning: Ger hermetisk anslutning till behållarens öppning och anpassar sig smidigt även till robusta glasytor. Ett extra PTFE-skikt skyddar tätningen från direktkontakt med lösningsmedel.
  • PFA-kopplingar: Förbättrad design för enkel slanganslutning - Utmärkt kemikaliebeständighet - Brandfarlighetsklassificering V-0 (UL-94)
  • Medicinsk grad PTFE: Utmärkt kemisk resistens Livsmedelssäker FDA-kompatibel -
  • Brandfarlighetsklassificering V-0 (UL-94)
  • Insättningsetikett: Märk dina flaskor med individuella beskrivningar
  • PPS Skruvlock: Autoklaverbar / steriliserbar upp till °200 C - Brandfarlighetsklassificering V-0 (UL-94)
  • Ergonomisk design: Förbättrad stabilitet och konstruktion - Förbättrad hantering - Enkel installation - Smart utbyte
  • Stort utbud av tillbehör, valfritt: avgasfilter, användning av tratt, nivåkontroll som förhindrar överfulla behållare
Specifikationer
För användning med (utrustning) Avfallsbehållare
Inkluderar 2 PFA blindkontakt, kontakt för avgasfilter
Material PFA, PTFE, PPS
Storlek 2 x PFA-fästning 2,3/3,2 mm OD
Trådstorlek GL 45
För användning med (applikation) Avfallshanteringssystem
Produkttyp Säkerhetsavfallslock