Läs mer
SCAT™ HPLC säkerhetsavfallslock, V2.0
Beskrivning
- Upptäck flexibiliteten i världens ledande system för lösningsmedelssäkerhet
- SafetyWasteCap med S 60/61-gänga i den nya designen av generation 2.0
- Optimalt skydd vid insamling av farligt eller giftigt flytande avfall
- Flexibelt system med kopplingar och rörkopplingar i olika storlekar
- Med flera alternativ för att ansluta olika slang- och kapillärstorlekar
- Tidsbesparing med att byta avfallskärl medan rör fixeras
- Motståndskraftig mot aggressiva medier
- PTFE Body 360° fritt roterbar: Ger enkelt byte av behållare utan att slangen deformeras
- Kaross med integrerad FKM-tätning: Ger hermetisk anslutning till behållarens öppning och anpassar sig smidigt även till robusta glasytor. Ett extra PTFE-skikt skyddar tätningen från direktkontakt med lösningsmedel.
- PFA-kopplingar: Förbättrad design för enkel slanganslutning - Utmärkt kemikaliebeständighet - Brandfarlighetsklassificering V-0 (UL-94)
- Medicinsk grad PTFE: Utmärkt kemisk resistens Livsmedelssäker FDA-kompatibel -
- Brandfarlighetsklassificering V-0 (UL-94)
- Insättningsetikett: Märk dina flaskor med individuella beskrivningar
- PPS Skruvlock: Autoklaverbar / steriliserbar upp till °200 C - Brandfarlighetsklassificering V-0 (UL-94)
- Ergonomisk design: Förbättrad stabilitet och konstruktion - Förbättrad hantering - Enkel installation - Smart utbyte
- Stort utbud av tillbehör, valfritt: avgasfilter, användning av tratt, nivåkontroll som förhindrar överfulla behållare
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 55.5 mm |
| Längd (metrisk) | 61 mm |
| För användning med (utrustning) | Avfallsbehållare |
| Inkluderar | Koppling för avgasfilter |
| Material | PTFE |
| Storlek | 2 x 2,3/3,2 mm överdiameter, 1 x 5,0 - 11,5 mm innerdiameter |
| Trådstorlek | S60/61 |
| För användning med (applikation) | Avfallshanteringssystem |
| Produkttyp | Säkerhetsavfallslock |