Läs mer
SCAT HPLC säkerhetsavfallslock, V2.0
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16626214 Handla allt SCAT Europe Produkter
Storlek:
1 x NPT 3/8 tum (inv)
2 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 6,4 - 9 mm ID
2,3/3,2 mm OD beslag
3 x 1.6/2.3/3.2 mm OD
3 x 2.3/3.2 mm OD
4 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 6,4 - 9 mm ID
Trådstorlek:
GL 45
S40/GL40
S60
S60/61
Inkluderar:
1x NPT 3/8 tum. (f), 1x anslutning för avgasfilter (45° fasad)
2 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID + anslutning för avgasfilter
2 x PFA-passning 2,3/3,2 mm OD, 2 x PFA-blindplugg, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID + anslutning för avgasfilter
3 x 1,6/2,3/3,2 mm ytterdiameter, 3 x PFA-blindplugg, 3 x 5,0 - 11,5 mm ID, 3 x PTFE-blindplugg + kontakt för avgasfilter
3 x 2,3/3,2 mm OD + anslutning för avgasfilter
3 x 2,3/3,2 mm OD, jordanslutning + kontakt för avgasfilter
3 x PFA-passning 2,3/3,2 mm OD, 1 x PFA-blindplugg + kontakt för avgasfilter
4 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID + anslutning för avgasfilter
4 x PFA-passande 1,6/2,3/3,2 mm ytterdiameter, 4 x PFA-blindplugg, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID, 1 x PTFE-blindplugg + kontakt för avgasfilter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16626214
Brand: SCAT 307931
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SCAT Safety Waste Caps skyddar personal och miljö från skadliga lösningsmedelsångor. Med ett lämpligt avgasfilter förvandlar de din avfallsbehållare till ett slutet system utan att läcka ut lösningsmedelsångor.
  • Upptäck flexibiliteten i världens ledande system för lösningsmedelssäkerhet
  • SafetyWasteCap med S 60/61-gänga i den nya designen av generation 2.0
  • Optimalt skydd vid insamling av farligt eller giftigt flytande avfall
  • Flexibelt system med kopplingar och rörkopplingar i olika storlekar
  • Med flera alternativ för att ansluta olika slang- och kapillärstorlekar
  • Tidsbesparing med att byta avfallskärl medan rör fixeras
  • Motståndskraftig mot aggressiva medier
  • PTFE Body 360° fritt roterbar: Ger enkelt byte av behållare utan att slangen deformeras
  • Kaross med integrerad FKM-tätning: Ger hermetisk anslutning till behållarens öppning och anpassar sig smidigt även till robusta glasytor. Ett extra PTFE-skikt skyddar tätningen från direktkontakt med lösningsmedel.
  • PFA-kopplingar: Förbättrad design för enkel slanganslutning - Utmärkt kemikaliebeständighet - Brandfarlighetsklassificering V-0 (UL-94)
  • Medicinsk grad PTFE: Utmärkt kemisk resistens Livsmedelssäker FDA-kompatibel -
  • Brandfarlighetsklassificering V-0 (UL-94)
  • Insättningsetikett: Märk dina flaskor med individuella beskrivningar
  • PPS Skruvlock: Autoklaverbar / steriliserbar upp till °200 C - Brandfarlighetsklassificering V-0 (UL-94)
  • Ergonomisk design: Förbättrad stabilitet och konstruktion - Förbättrad hantering - Enkel installation - Smart utbyte
  • Stort utbud av tillbehör, valfritt: avgasfilter, användning av tratt, nivåkontroll som förhindrar överfulla behållare
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 55.5 mm
Längd (metrisk) 61 mm
För användning med (utrustning) Avfallsbehållare
Inkluderar 4 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID + anslutning för avgasfilter
Material PTFE
Storlek 4 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 6,4 - 9 mm ID
Trådstorlek S60/61
Trådstorlek (metrisk) S60/61
För användning med (applikation) Avfallshanteringssystem
Typ Säkerhetsavfallslock