Läs mer
SymLine Säkerhetsavfallssamlare
Produktkod. 17895704 Handla allt SCAT Europe Produkter
Inkluderar:
2 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm
2 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 x rörkoppling för rör med (ID) 5 till 11,5 mm
3 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm
4 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm
4 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 x rörkoppling för rör med (ID) 5 till 11,5 mm
5 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm
7 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm
Produktkod. 17895704
Brand: SymLine 306489EL
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SymLine är det modulära avfallshanteringssystemet för flytande avfall. Den ansluter flera laboratoriearbetsstationer, HPLC-system och dragskåp till en central avfalls- eller insamlingsplats, till exempel ett säkerhetsskåp. Tillverkad av elektrostatiskt ledande PTFE förbinder kapillärer och rör i HPLC-systemet med avfallssystemet.
SymLine Säkerhetsavfallssamlare leder avfallsrören från ditt HPLC-system direkt till avfallssystemet. Ett urval av flera anslutningar ger dig full frihet. Beslag för olika kapillärdiametrar ingår i leveransen.
  • Tillverkad av elektriskt ledande PTFE-EL-material för att förhindra statisk urladdning
  • Finns med olika antal röranslutningar
  • För användning på en SymLine rörsystem för hantering av flytande avfall
Specifikationer
För användning med (utrustning) Capillaries with (OD) 1.6/2.3/3.2 mm
Inkluderar 2 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm
Material PTFE-EL
Trådstorlek GL45
Typ Säkerhetsavfallssamlare
Färg Svart