Läs mer
SymLine Säkerhetsavfallssamlare
Handla allt SCAT Europe Produkter
Inkluderar:
2 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm
2 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 x rörkoppling för rör med (ID) 5 till 11,5 mm
3 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm
4 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm
4 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 x rörkoppling för rör med (ID) 5 till 11,5 mm
5 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm
7 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm
Beskrivning
SymLine Säkerhetsavfallssamlare leder avfallsrören från ditt HPLC-system direkt till avfallssystemet. Ett urval av flera anslutningar ger dig full frihet. Beslag för olika kapillärdiametrar ingår i leveransen.
- Tillverkad av elektriskt ledande PTFE-EL-material för att förhindra statisk urladdning
- Finns med olika antal röranslutningar
- För användning på en SymLine rörsystem för hantering av flytande avfall
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Capillaries with (OD) 1.6/2.3/3.2 mm |
| Inkluderar | 2 x PFA-kopplingar för kapillärer med (OD) 1,6/2,3/3,2 mm |
| Material | PTFE-EL |
| Trådstorlek | GL45 |
| Typ | Säkerhetsavfallssamlare |
| Färg | Svart |