Läs mer
Sartorius™ Säkerhetsvågskåp
Produktkod. 15680835 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Material:
Akrylglas
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15680835 Akrylglas Varje
1 options
Produktkod. 15680835 Leverantör Sartorius™ Leverantörsnummer SWC1200TNF
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Säkerställer en säker arbetsmiljö för labbpersonal utan att göra avkall på ergonomi eller precision vid vägning.
  • Personalsäkerhet och tillförlitlig vägning resultat från en enda källa
  • Utan filter
  • 1230 x 750 x 770 mm
  • Klar akrylglaskonstruktion ger en perfekt bild av balansen och provet
  • Utmärkt för att arbeta med extremt små prover
  • Alla ytor är lätta att rengöra och kompatibla med konventionella rengöringsmedel
  • Extremt stabil bas av svart granit absorberar vibrationer som kan påverka balansen
  • Skapar ett inneslutet område runt vågen som förhindrar luft eller finpudrade partiklar från att tränga in i arbetsområdet
  • Inkluderar dataloggningslarm, belysningsenhet, avfallshanteringssystem, luftflödesröktestsats och antistatiska rengöringsservetter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Säkerhetsvågskåp
Material Akrylglas
Djup (metriskt) 750 mm
För användning med (applikation) Säker vägning
Höjd (metrisk) 770 mm
Bredd (metrisk) 1230 mm