Läs mer
Sartorius Säkerhetsvågskåp utan filtrering
Produktkod. 16687293 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
500 mm
750 mm
Längd (metrisk):
890 mm
900 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
16687293 500 mm 890 mm -
16363086 750 mm 900 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16687293 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer SWC900NF
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-04-2027
Säkerhetsvågskåp säkerställer en säker arbetsmiljö för laboratoriepersonal utan att göra avkall på ergonomi eller precision vid vägning. Personalsäkerhet och tillförlitlig vägning resultat från en enda källa.
  • Lämpliga skyddsåtgärder måste vidtas för att skydda hälsan hos all laboratoriepersonal när de väger farliga föreningar i pulverform.
  • De Sartorius SWC säkerhetsvågskåp erbjuder viktiga fördelar i design och konstruktion jämfört med traditionella laboratoriehuvar:
    • SWC skapar ett inneslutet område runt laboratorievågen som förhindrar luft eller finpulverformiga partiklar från att rinna ut i driftpersonalens arbetsområde.
    • Samtidigt håller den konstanta inloppsluftens hastighet och den speciella skåpskonstruktionen luftströmmen praktiskt taget turbulensfri och säkerställer som ett resultat konsekventa och repeterbara vägningsresultat.
    • Våg- och vågskåpet är perfekt anpassade till varandra.
    • Med sitt SWC säkerhetsvågskåp, Sartorius har lyckats förena två annars motstridiga krav: maximalt personalskydd och tillförlitliga vägningsresultat.
    • Maximalt personalskydd: Inneslutet område runt laboratorievågen som förhindrar luft eller finpulverformiga partiklar från att rinna ut i driftpersonalens arbetsområde
    • Pålitliga vägningsresultat: Luftström praktiskt taget turbulensfri, och konsekventa och repeterbara vägningsresultat.
    • Klar akrylglaskonstruktion med perfekt sikt över vågen och provet som ska vägas
    • Extremt stabil bas av svart granit absorberar vibrationer
    • Förorenat material kan kasseras på ett säkert sätt i ett system med dubbla påsar
    • Kalibrerat luftflödeslarmsystem med kontrollspårfunktion larmar när luftflödeshastigheten sjunker under en definierad nivå
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Akrylglas
Längd (metrisk) 890 mm
Bredd (engelska) 19,7 tum
Bredd (metrisk) 500 mm