Läs mer
Sartorius Säkerhetsvågskåp utan filtrering
Produktkod. p-7228444 Handla allt Sartorius Produkter
Bredd (metrisk):
500 mm
750 mm
Längd (metrisk):
890 mm
900 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16687293
Brand: Sartorius SWC900NF
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Säkerhetsvågskåp säkerställer en säker arbetsmiljö för laboratoriepersonal utan att göra avkall på ergonomi eller precision vid vägning. Personalsäkerhet och tillförlitlig vägning resultat från en enda källa.
  • Lämpliga skyddsåtgärder måste vidtas för att skydda hälsan hos all laboratoriepersonal när de väger farliga föreningar i pulverform.
  • De Sartorius SWC säkerhetsvågskåp erbjuder viktiga fördelar i design och konstruktion jämfört med traditionella laboratoriehuvar:
    • SWC skapar ett inneslutet område runt laboratorievågen som förhindrar luft eller finpulverformiga partiklar från att rinna ut i driftpersonalens arbetsområde.
    • Samtidigt håller den konstanta inloppsluftens hastighet och den speciella skåpskonstruktionen luftströmmen praktiskt taget turbulensfri och säkerställer som ett resultat konsekventa och repeterbara vägningsresultat.
    • Våg- och vågskåpet är perfekt anpassade till varandra.
    • Med sitt SWC säkerhetsvågskåp, Sartorius har lyckats förena två annars motstridiga krav: maximalt personalskydd och tillförlitliga vägningsresultat.
    • Maximalt personalskydd: Inneslutet område runt laboratorievågen som förhindrar luft eller finpulverformiga partiklar från att rinna ut i driftpersonalens arbetsområde
    • Pålitliga vägningsresultat: Luftström praktiskt taget turbulensfri, och konsekventa och repeterbara vägningsresultat.
    • Klar akrylglaskonstruktion med perfekt sikt över vågen och provet som ska vägas
    • Extremt stabil bas av svart granit absorberar vibrationer
    • Förorenat material kan kasseras på ett säkert sätt i ett system med dubbla påsar
    • Kalibrerat luftflödeslarmsystem med kontrollspårfunktion larmar när luftflödeshastigheten sjunker under en definierad nivå
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Akrylglas
Längd (metrisk) 890 mm
Bredd (engelska) 19,7 tum
Bredd (metrisk) 500 mm