Läs mer
Sartorius™ Säkerhetsvågskåp
Produktkod. 10309444 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Flödeshastighet:
0,057 m³/s. med riktningsanslutning, 0,062 m³/s. med anslutning via fläktfilter
0,066 m³/s. med riktningsanslutning, 0,072 m³/s. med anslutning via fläktfilter
0,076 m³/s. med riktningsanslutning, 0,083 m³/s. med anslutning via fläktfilter
0,089 m³/s. med riktningsanslutning, 0,095 m³/s. med anslutning via fläktfilter
Bredd (metrisk):
890 mm
1230 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet Bredd (metrisk) unitSize
10309444 0,089 m³/s. med riktningsanslutning, 0,095 m³/s. med anslutning via fläktfilter 1230 mm Varje
10762817 0,076 m³/s. med riktningsanslutning, 0,083 m³/s. med anslutning via fläktfilter 1230 mm Varje
15333461 0,057 m³/s. med riktningsanslutning, 0,062 m³/s. med anslutning via fläktfilter 890 mm Varje
15344494 0,066 m³/s. med riktningsanslutning, 0,072 m³/s. med anslutning via fläktfilter 890 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10309444 Leverantör Sartorius™ Leverantörsnummer SWC1200T
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ en säker arbetsmiljö för laboratoriepersonal utan att göra avkall på ergonomi eller precision vid vägning. Sartorius™ Säkerhetsvågskåp erbjuder viktiga fördelar i design och konstruktion jämfört med traditionella laboratoriehuvar.
  • Våg- och vågskåpet är perfekt anpassade till varandra
  • Maximalt personalskydd: inneslutet område runt laboratorievågen som förhindrar luft eller finpulveriserade partiklar från att tränga in i ´driftpersonalens arbetsområde
  • Pålitliga vägningsresultat: luftström praktiskt taget turbulensfri och konsekventa och repeterbara vägningsresultat.
  • Klar akrylglaskonstruktion med perfekt sikt över vågen och provet som ska vägas
  • Extremt stabil bas av svart granit absorberar vibrationer
  • Förorenat material kan kasseras på ett säkert sätt i ett system med dubbla påsar
  • Kalibrerat luftflödeslarmsystem med kontrollspårfunktion larmar när luftflödeshastigheten sjunker under en definierad nivå
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Akrylglas
Lufttillförsel Konstant
Djup (metriskt) 750 mm
Flödeshastighet 0,089 m³/s. med riktningsanslutning, 0,095 m³/s. med anslutning via fläktfilter
För användning med (applikation) Säkerställ en säker arbetsmiljö för laboratoriepersonal utan att ge avkall på ergonomi eller precision vid vägning
Höjd (metrisk) 770 mm
Bredd (metrisk) 1230 mm