Learn More
Sartorius™ Säkerhetsvågskåp
Alle ansehen Sartorius Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Flödeshastighet:
0,057 m3/sek. vid 0,35 m/s ythastighet med riktningsanslutning, 0,062 m3/sek. 0,35 m/s ythastighet med anslutning via fläktfilter
0,066 m3/sek. vid 0,35 m/s ythastighet med riktningsanslutning, 0,072 m3/sek. vid 0,35 m/s ythastighet med anslutning via fläktfilter
0,076 m3/sek. vid 0,35 m/s ythastighet med riktningsanslutning, 0,083 m3/sek. vid 0,35 m/s ythastighet med anslutning via fläktfilter
0,089 m3/sek. vid 0,35 m/s ythastighet med riktningsanslutning, 0,095 m3/sek. vid 0,35 m/s ythastighet med anslutning via fläktfilter
Bredd (metrisk):
890 mm
1230 mm
missing translation for 'unitSize'
Varje
Beschreibung
- Våg- och vågskåpet är perfekt anpassade till varandra
- Maximalt personalskydd: inneslutet område runt laboratorievågen som förhindrar luft eller finpulveriserade partiklar från att tränga in i ´driftpersonalens arbetsområde
- Pålitliga vägningsresultat: luftström praktiskt taget turbulensfri och konsekventa och repeterbara vägningsresultat.
- Klar akrylglaskonstruktion med perfekt sikt över vågen och provet som ska vägas
- Extremt stabil bas av svart granit absorberar vibrationer
- Förorenat material kan kasseras på ett säkert sätt i ett system med dubbla påsar
- Kalibrerat luftflödeslarmsystem med kontrollspårfunktion larmar när luftflödeshastigheten sjunker under en definierad nivå
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Akrylglas |
| Lufttillförsel | Konstant |
| Djup (metriskt) | 750 mm |
| Flödeshastighet | 0,057 m3/sek. vid 0,35 m/s ythastighet med riktningsanslutning, 0,062 m3/sek. 0,35 m/s ythastighet med anslutning via fläktfilter |
| För användning med (applikation) | Säkerställ en säker arbetsmiljö för laboratoriepersonal utan att ge avkall på ergonomi eller precision vid vägning |
| Höjd (metrisk) | 510 mm |
| Bredd (metrisk) | 890 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur