Läs mer
Sartorius™ Säkerhetsvågskåp
Produktkod. p-8008588 Handla allt Sartorius Produkter
Flödeshastighet:
0,057 m3/sek. vid 0,35 m/s ythastighet med riktningsanslutning, 0,062 m3/sek. 0,35 m/s ythastighet med anslutning via fläktfilter
0,066 m3/sek. vid 0,35 m/s ythastighet med riktningsanslutning, 0,072 m3/sek. vid 0,35 m/s ythastighet med anslutning via fläktfilter
0,076 m3/sek. vid 0,35 m/s ythastighet med riktningsanslutning, 0,083 m3/sek. vid 0,35 m/s ythastighet med anslutning via fläktfilter
0,089 m3/sek. vid 0,35 m/s ythastighet med riktningsanslutning, 0,095 m3/sek. vid 0,35 m/s ythastighet med anslutning via fläktfilter
Bredd (metrisk):
890 mm
1230 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10309444
Brand: Sartorius™ SWC1200T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Säkerställ en säker arbetsmiljö för laboratoriepersonal utan att göra avkall på ergonomi eller precision vid vägning. Sartorius™ Säkerhetsvågskåp erbjuder viktiga fördelar i design och konstruktion jämfört med traditionella laboratoriehuvar.
  • Våg- och vågskåpet är perfekt anpassade till varandra
  • Maximalt personalskydd: inneslutet område runt laboratorievågen som förhindrar luft eller finpulveriserade partiklar från att tränga in i ´driftpersonalens arbetsområde
  • Pålitliga vägningsresultat: luftström praktiskt taget turbulensfri och konsekventa och repeterbara vägningsresultat.
  • Klar akrylglaskonstruktion med perfekt sikt över vågen och provet som ska vägas
  • Extremt stabil bas av svart granit absorberar vibrationer
  • Förorenat material kan kasseras på ett säkert sätt i ett system med dubbla påsar
  • Kalibrerat luftflödeslarmsystem med kontrollspårfunktion larmar när luftflödeshastigheten sjunker under en definierad nivå
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Akrylglas
Lufttillförsel Konstant
Djup (metriskt) 750 mm
Flödeshastighet 0,089 m3/sek. vid 0,35 m/s ythastighet med riktningsanslutning, 0,095 m3/sek. vid 0,35 m/s ythastighet med anslutning via fläktfilter
För användning med (applikation) Säkerställ en säker arbetsmiljö för laboratoriepersonal utan att ge avkall på ergonomi eller precision vid vägning
Höjd (metrisk) 770 mm
Bredd (metrisk) 1230 mm