Läs mer
SCAT™ HPLC Säkerhetslock, V2.0, Preparativ
Handla allt SCAT Europe Produkter
Inkluderar:
1 armatur, 1 luftventil
Beskrivning
- Luer Lock Adapter
- Förbättrad passform för enklare anslutning
- Tillverkad av PTFE, PFA-kopplingar av medicinsk kvalitet och ett PPS-skruvlock
- Inkluderar plats för individuell märkning
- Autokalverbar upp till 200 °C
- Stabil konstruktion för förbättrad hantering
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Lab flaskor |
| Inkluderar | 1 armatur, 1 luftventil |
| Material | PFA, PTFE, PPS |
| Storlek (metrisk) | 6,35 mm OD-beslag |
| Trådstorlek | GL45 |
| För användning med (applikation) | HPLC-system |
| Typ | Säkerhetslock |