Läs mer
SCAT™ HPLC Säkerhetslock, V2.0, Preparativ
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16493809 Handla allt SCAT Europe Produkter
Inkluderar:
3 kopplingar, 1 luftventil
Produktkod. 16493809
Brand: SCAT™ 310032
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SafetyCap är utformad för att på ett säkert sätt extrahera lösningsmedel när du arbetar med alla HPLC/UHPLC-system. För användning i den preparativa HPLC-miljön med större slanganslutningar och luftventiler med högre flödeshastighet. De SCAT Säkerhetslock ger maximal säkerhet för din HPLC lösningsmedelsförsörjning.
  • Luer Lock Adapter
  • Förbättrad passform för enklare anslutning
  • Tillverkad av PTFE, PFA-kopplingar av medicinsk kvalitet och ett PPS-skruvlock
  • Inkluderar plats för individuell märkning
  • Autokalverbar upp till 200 °C
  • Stabil konstruktion för förbättrad hantering
Specifikationer
För användning med (utrustning) Lab flaskor
Inkluderar 3 kopplingar, 1 luftventil
Material PFA, PTFE, PPS
Storlek (metrisk) 4,76 mm OD-beslag
Trådstorlek GL45
För användning med (applikation) HPLC-system
Typ Säkerhetslock