Läs mer
SCAT™ HPLC Säkerhetslock, V2.0
Produktkod. 16403789 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Material:
PTFE
Polypropen
Trådstorlek:
GL 45
GL/S40
GL28
GL45
Inkluderar:
1 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-beslag, 90° Vinklad luftventil
1 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, luftventil
1 x PTFE 4 mm ytterdiameterkoppling, luftventil
2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-beslag, 90° Vinklad luftventil
2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, luftventil
2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, luftventil, PFA blindplugg
2 x PP 1,6/2,3/3,3 mm OD-kopplingar, luftventil, växelindikator, PP-blindplugg, märkningsfält
3 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, luftventil
3 x PP 1,6/2,3/3,3 mm OD-kopplingar, luftventil, växelindikator, 2 x PP blindplugg, märkningsfält
4 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, luftventil
4 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, luftventil, bytesindikator, 3 PFA blindplugg, märkningsfält
6 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, luftventil
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Trådstorlek Inkluderar
16403789 PTFE GL 45 1 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, luftventil
17172036 PTFE GL/S40 1 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, luftventil
17843530 PTFE GL/S40 1 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, luftventil
17833530 Polypropen GL 45 1 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, luftventil
16453819 PTFE GL 45 1 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-beslag, 90° Vinklad luftventil
17112576 PTFE GL/S40 2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, luftventil, PFA blindplugg
17150711 PTFE GL28 2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, luftventil, PFA blindplugg
16403809 PTFE GL 45 2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, luftventil
16483819 PTFE GL 45 2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-beslag, 90° Vinklad luftventil
16439423 PTFE GL 45 3 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, luftventil
16463799 PTFE GL 45 4 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, luftventil
17848733 Polypropen GL 45 4 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, luftventil, bytesindikator, 3 PFA blindplugg, märkningsfält
16493799 PTFE GL 45 6 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, luftventil
17868733 PTFE GL 45 1 x PTFE 4 mm ytterdiameterkoppling, luftventil
18686488 Polypropen GL45 2 x PP 1,6/2,3/3,3 mm OD-kopplingar, luftventil, växelindikator, PP-blindplugg, märkningsfält
18616498 Polypropen GL45 3 x PP 1,6/2,3/3,3 mm OD-kopplingar, luftventil, växelindikator, 2 x PP blindplugg, märkningsfält
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 16403789 Leverantör SCAT™ Leverantörsnummer 307019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00 SEK
    958.89 SEK / Paket med 1
    Save 86.11 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa HPLC säkerhetslock låter dig extrahera dina lösningsmedel på ett säkert sätt från flaskor och behållare utan att utsättas för farliga gaser och lösningsmedelsångor. Komplett med integrerad luftventil för tryckutjämning.
SCAT™ Safety Caps V2.0 ger maximal säkerhet för din HPLC lösningsmedelsförsörjning.
  • Högkvalitativa material garanterar maximal säkerhet för labb och personal
  • 360° vridbar och upp till °200 C autoklaverbar skruvlock för maximal flexibilitet
  • Stabil konstruktion för högsta säkerhet och enkel hantering
  • Kemiskt resistent mot aggressiva organiska lösningsmedel
  • Attraktiv design och tydligt arrangemang av anslutningar
  • Förbättrad design för enkel anslutning av kapillärer i olika färger
  • Fri luftventil med bytesindikator medföljer varje säkerhetslock
Specifikationer
För användning med (utrustning) Lab flaska
Inkluderar 1 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, luftventil
Material PTFE
Storlek (metrisk) 3,2 mm OD Montering
Trådstorlek GL 45
För användning med (applikation) HPLC-system
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Säkerhetstak