Beskrivning
SCAT™ Safety Caps V2.0 ger maximal säkerhet för din HPLC lösningsmedelsförsörjning.
- Högkvalitativa material garanterar maximal säkerhet för labb och personal
- 360° vridbar och upp till °200 C autoklaverbar skruvlock för maximal flexibilitet
- Stabil konstruktion för högsta säkerhet och enkel hantering
- Kemiskt resistent mot aggressiva organiska lösningsmedel
- Attraktiv design och tydligt arrangemang av anslutningar
- Förbättrad design för enkel anslutning av kapillärer i olika färger
- Fri luftventil med bytesindikator medföljer varje säkerhetslock
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Lab flaska |
| Inkluderar | 1 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, luftventil |
| Material | PTFE |
| Trådstorlek | GL/S40 |
| För användning med (applikation) | HPLC-system |
| Typ | Säkerhetslock I |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |