Läs mer
SCAT™ HPLC Säkerhetslock, V2.0
Produktkod. 17868733 Handla allt SCAT Europe Produkter
Material:
PTFE
Polypropen
Trådstorlek:
GL 45
GL/S40
GL28
GL45
Inkluderar:
1 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-beslag, 90° Vinklad luftventil
1 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, luftventil
1 x PTFE 4 mm ytterdiameterkoppling, luftventil
2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-beslag, 90° Vinklad luftventil
2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, PFA blindplugg, luftventil
2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, luftventil
3 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, luftventil
4 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, luftventil
6 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD-kopplingar, luftventil
Luftventil, bytesindikator, 4 PFA-kopplingar (1,6 mm OD), 4 PFA-kopplingar (2,3 mm OD), 4 PFA-kopplingar (3,2 mm OD), 3 PFA blindpluggar, märkningsfält
Säkerhetslock II: 1 x luftventil, 1 x bytesindikator, 2 x PP-koppling 1,6/2,3/3,3 mm OD, 1 x PP blindplugg, 1 x märkningsfält
Säkerhetslock III: 1 x luftventil, 1 x bytesindikator, 3 x PP-koppling 1,6/2,3/3,3 mm OD, 2 x PP blindplugg, 1 x märkningsfält
Produktkod. 17868733
Brand: SCAT™ 309035
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Dessa HPLC säkerhetslock låter dig extrahera dina lösningsmedel på ett säkert sätt från flaskor och behållare utan att utsättas för farliga gaser och lösningsmedelsångor. Komplett med integrerad luftventil för tryckutjämning.
SCAT™ Safety Caps V2.0 ger maximal säkerhet för din HPLC lösningsmedelsförsörjning.
  • Högkvalitativa material garanterar maximal säkerhet för labb och personal
  • 360° vridbar och upp till °200 C autoklaverbar skruvlock för maximal flexibilitet
  • Stabil konstruktion för högsta säkerhet och enkel hantering
  • Kemiskt resistent mot aggressiva organiska lösningsmedel
  • Attraktiv design och tydligt arrangemang av anslutningar
  • Förbättrad design för enkel anslutning av kapillärer i olika färger
  • Fri luftventil med bytesindikator medföljer varje säkerhetslock
Specifikationer
För användning med (utrustning) Lab flaska
Inkluderar 1 x PTFE 4 mm ytterdiameterkoppling, luftventil
Material PTFE
Trådstorlek GL 45
För användning med (applikation) HPLC-system
Typ Säkerhetslock I
Diameter (metrisk) Yttre 4 mm