Läs mer
Sartorius SafetySpace™ Filterpipettspetsar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 13197873 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Färgkod:
Blått
Grå
Gult
Lila
Orange
Längd (metrisk):
3,2 cm
4,6 cm
5,1 cm
5,25 cm
7,8 cm
9 cm
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
2 till 120μ L
5 till 1000μ L
5 till 200μ L
5 till 300μ L
50 till 1 200μ l
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färgkod Längd (metrisk) Volym (metrisk) unitSize
13197873 Gult 5,1 cm 2 till 120μ L Paket med 960
10587600 Grå 3,2 cm 0,1 till 10μ L Paket med 960
10014554 Gult 5,25 cm 5 till 200μ L Paket med 960
13107634 Orange 5,25 cm 5 till 300μ L -
11894782 Lila 9 cm 50 till 1 200μ l Paket med 960
10708262 Grå 4,6 cm 0,1 till 10μ L Paket med 960
11552934 Blått 7,8 cm 5 till 1000μ L Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 13197873 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 790101F
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ger mer utrymme mellan provet och filtret än konventionella filterspetsar vilket praktiskt taget eliminerar risken för att ett dyrt eller ett smittsamt prov tränger igenom filtret. Sartorius SafeySpace™ Filterpipettspetsar tillåter pipettering av vilken typ av vätska som helst eller med valfri pipetteringsteknik utan risk för att provet absorberas i filtret.
SafetySpace™ Filterspetsar lämnar mer utrymme mellan provet och filtret än konventionella filterspetsar. Detta gör det möjligt att pipettera vilken typ av vätska som helst eller använda valfri pipetteringsteknik utan risk för att det dyrbara provet absorberas i filtret. I själva verket säkerställer detta 100 % provåtervinning och därmed större noggrannhet.
  • Polypropen
  • Med vanlig luftspalt och filterspärr
  • Enbricka förpackning
  • Renhetsnivå: RNas, DNas, Pre-endotoxinfri steriliserad
Säkerhetsutrymmesfunktionen är särskilt användbar i:
  • pipettera skummande vätskor såsom buffertar och proteiner
  • pipettera lösningsmedel
  • flera dispenseringsfunktioner för elektroniska pipetter
  • omvänd pipettering
  • alla andra applikationer som kräver extra utrymme i spetsen
Spetsarna är gjorda av ny polypropen och filtret av polyeten utan ''självtätande'' tillsatser för att undvika störningar på provet och resultaten. Filterbarriären hjälper till att skydda mot korskontaminering av provet och/eller pipetten och minskar behovet av pipettunderhåll. Filterspetsarna finns i flera volymer från 10μ l till 1200μ l och är förpackade i färgkodade ställ med enstaka fack. De är DNase-, RNase- och endotoxinfria certifierade och försteriliserade.
Filterbarriären och den certifierade renheten gör filterspetsarna idealiska för:
  • molekylärbiologi
  • mikrobiologi
  • cellodlingsapplikationer
  • radioaktivt arbete
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volym (metrisk) 2 till 120μ L
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Färglös
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Längd (engelska) 2 tum
Längd (metrisk) 5,1 cm
Certifikat och efterlevnad CE, ISO , IVD
Rena påståenden DNase, RNase och Endotoxin Free
Steriliseringsmetod Försteriliserad
Formatera Ställ
Produkttyp Pipetttips
Färgkod Gult
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Sartorius, Universell passform
Graderad Nej
Material Polypropen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.