Beskrivning
SafetySpace™ Filterspetsar lämnar mer utrymme mellan provet och filtret än konventionella filterspetsar. Detta gör det möjligt att pipettera vilken typ av vätska som helst eller använda valfri pipetteringsteknik utan risk för att det dyrbara provet absorberas i filtret. I själva verket säkerställer detta 100 % provåtervinning och därmed större noggrannhet.
Säkerhetsutrymmesfunktionen är särskilt användbar i följande applikationer:
- Pipettering av skummande vätskor som buffertar och proteiner
- Pipettering av lösningsmedel
- Flera dispenseringsfunktioner för elektroniska pipetter
- Omvänd pipettering
- Alla andra applikationer som kräver extra utrymme i spetsen
Spetsarna är gjorda av ny polypropen och filtret av polyeten utan självtätande tillsatser för att undvika störningar på provet och resultaten. Filterbarriären hjälper till att skydda mot korskontaminering av provet och/eller pipetten och minskar behovet av pipettunderhåll.
Filterbarriären och den certifierade renheten gör filterspetsarna idealiska för:
- Molekylärbiologi
- Mikrobiologi
- Cellodlingsapplikationer
- Radioaktivt arbete
- Minskad risk för provabsorption i filtret med säkerhetsutrymme
- Förebyggande av kontaminering av aerosol och vätskor med filterbarriär
- Ergonomisk och lätt spetsfästning och utkastning säkrad genom spetskompatibilitet med Optiload-funktionen av Sartorius pipetter
- Enkel, enhandsöppning och stängning av flip-top-ställ
- Enkel matchning med en passande Sartorius pipett med färgkodade spetsbrickor
- Förbättrad spetsidentifiering och spårbarhet genom informativa hylletiketter som anger spetsvolym, produktnummer, partinummer och renhetsnivå
- Kontamineringsfri pipettering med DNase, RNase och endotoxinfria certifierade spetsar
- Miljövänliga material som används i tippar, brickor och ställ är 100 % återvinningsbara eller kan förbrännas som energiavfall
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Fri från DNas, RNAse och endotoxiner |
| Volym (metrisk) | 100 till 5000μ L |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Färglös |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Längd (engelska) | 5,9 tum |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Certifikat och efterlevnad | Tillverkad enligt ISO9001, ISO14001 och ISO13485; ISO klass 8 renrumsskick; CE-klagomål |
| För användning med (applikation) | Precision vätskedispensering |
| Vis mere |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.