Läs mer
SCAT Säkerhetsavfallslock, med jordanslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10393530 Handla allt SCAT Europe Produkter
Storlek:
B53
B83
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
Inkluderar:
2 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID, jordanslutning + kontakt för avgasfilter
3 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID, jordanslutning + kontakt för avgasfilter
3 x 2,3/3,2 mm OD, jordanslutning + kontakt för avgasfilter
3 x 2,3/3,2 mm OD, mekanisk nivåkontroll, jordanslutning + kontakt för avgasfilter
4 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID, jordanslutning + kontakt för avgasfilter
4 x 2,3/3,2 mm OD, jordanslutning + kontakt för avgasfilter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10393530
Brand: SCAT 107052
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerhetsavfallslock med jordad kontakt för att avleda statisk laddning på avfallslocket för att förhindra explosion eller eld från gnistor.
De SCAT Säkerhetsavfallslock ger maximal säkerhet för din HPLC-vätskeavfallshantering. Kassera ditt flytande laboratorieavfall på ett säkert sätt utan att förorena den omgivande luften genom att använda SafetyWasteCaps med integrerade frånluftsfilter. Dessa högpresterande filter reglerar lufttrycksbalansen och förhindrar utsläpp av ångor på grund av det resulterande övertrycket i avfallsbehållaren. Mångfalden av förslutningar, anslutningar och gängstorlekar möjliggör optimal anpassning till din HPLC-situation. Ytterligare versioner med jordanslutningar, nivåkontroller eller säkerhetstrattar eller erbjuder alla bekvämligheter för säker kassering.
  • Högkvalitativa material garanterar maximal säkerhet för labb och personal
  • Kan utrustas individuellt med nivåindikatorer, säkerhetstrattar eller jordanslutningar
  • 360° vridbar och upp till 200° C autoklaverbart skruvlock för maximal flexibilitet
  • Anslutningsport för en SCAT avgasfilter V3 .0 på varje skyddslock
Spezifikation
För användning med (utrustning) Avfallsbehållare
Inkluderar 4 x 2,3/3,2 mm OD, jordanslutning + kontakt för avgasfilter
Storlek B83
För användning med (applikation) Avfallshanteringssystem
Typ Säkerhetsavfallslock
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt