Läs mer
SCAT Säkerhetsavfallslock, med jordanslutning
Handla allt SCAT Europe Produkter
Storlek:
B53
B83
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
Inkluderar:
2 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID, jordanslutning + kontakt för avgasfilter
3 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID, jordanslutning + kontakt för avgasfilter
3 x 2,3/3,2 mm OD, jordanslutning + kontakt för avgasfilter
3 x 2,3/3,2 mm OD, mekanisk nivåkontroll, jordanslutning + kontakt för avgasfilter
4 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID, jordanslutning + kontakt för avgasfilter
4 x 2,3/3,2 mm OD, jordanslutning + kontakt för avgasfilter
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
De SCAT Säkerhetsavfallslock ger maximal säkerhet för din HPLC-vätskeavfallshantering. Kassera ditt flytande laboratorieavfall på ett säkert sätt utan att förorena den omgivande luften genom att använda SafetyWasteCaps med integrerade frånluftsfilter. Dessa högpresterande filter reglerar lufttrycksbalansen och förhindrar utsläpp av ångor på grund av det resulterande övertrycket i avfallsbehållaren. Mångfalden av förslutningar, anslutningar och gängstorlekar möjliggör optimal anpassning till din HPLC-situation. Ytterligare versioner med jordanslutningar, nivåkontroller eller säkerhetstrattar eller erbjuder alla bekvämligheter för säker kassering.
- Högkvalitativa material garanterar maximal säkerhet för labb och personal
- Kan utrustas individuellt med nivåindikatorer, säkerhetstrattar eller jordanslutningar
- 360° vridbar och upp till 200° C autoklaverbart skruvlock för maximal flexibilitet
- Anslutningsport för en SCAT avgasfilter V3 .0 på varje skyddslock
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Avfallsbehållare |
| Inkluderar | 3 x 2,3/3,2 mm OD, jordanslutning + kontakt för avgasfilter |
| Storlek | S70/71 |
| För användning med (applikation) | Avfallshanteringssystem |
| Typ | Säkerhetsavfallslock |