Description
SCAT™ Säkerhetsavfallslock ger maximal säkerhet för din HPLC-vätskeavfallshantering. Kassera ditt flytande laboratorieavfall på ett säkert sätt utan att förorena den omgivande luften genom att använda dessa säkerhetsavfallslock med integrerade frånluftsfilter. Dessa högpresterande filter reglerar lufttrycksbalansen och förhindrar utsläpp av ångor på grund av övertryck i avfallsbehållaren.
- Högkvalitativa material garanterar maximal säkerhet för labb och personal
- Kan utrustas individuellt med nivåindikatorer, säkerhetstrattar eller jordanslutningar
- 360° vridbar och upp till °200 C autoklaverbar skruvlock för maximal flexibilitet
- Anslutningsport för en SCAT™ avgasfilter V3 .0 på varje skyddslock
- En mängd olika förslutningar, anslutningar och gängstorlekar möjliggör optimal anpassning till varje HPLC-situation
- Versioner med jordanslutningar, nivåkontroller eller säkerhetstrattar erbjuder säker kassering
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) Inre | 1 x 6,4 till 9 mm |
| För användning med (utrustning) | Avfallsbehållare |
| Inkluderar | Mekanisk nivåkontroll, anslutning för avgasfilter |
| Material | HDPE |
| Storlek | S55 |
| Typ | Säkerhetsavfallslock |
| Diameter (metrisk) Yttre | 2 x 2,3/3,2 mm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |