Läs mer
SCAT™ Säkerhetsavfallslock V2.0 med nivåkontroll
Säkerhetsavfallslock med nivåkontroll för ytterligare automatisk eller mekanisk övervakning av avfallsbehållarens fyllnadsnivåer.
Brand:  SCAT™ 107962
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 10849160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3540.00 SEK
    2893.40 SEK / Varje
    Spara 646.60 SEK
    18% Off
Bara null kvar
Beräknad leverans: 07-01-2026
Beskrivning
SCAT™ Säkerhetsavfallslock ger maximal säkerhet för din HPLC-vätskeavfallshantering. Kassera ditt flytande laboratorieavfall på ett säkert sätt utan att förorena den omgivande luften genom att använda dessa säkerhetsavfallslock med integrerade frånluftsfilter. Dessa högpresterande filter reglerar lufttrycksbalansen och förhindrar utsläpp av ångor på grund av övertryck i avfallsbehållaren.
  • Högkvalitativa material garanterar maximal säkerhet för labb och personal
  • Kan utrustas individuellt med nivåindikatorer, säkerhetstrattar eller jordanslutningar
  • 360° vridbar och upp till °200 C autoklaverbar skruvlock för maximal flexibilitet
  • Anslutningsport för en SCAT™ avgasfilter V3 .0 på varje skyddslock
  • En mängd olika förslutningar, anslutningar och gängstorlekar möjliggör optimal anpassning till varje HPLC-situation
  • Versioner med jordanslutningar, nivåkontroller eller säkerhetstrattar erbjuder säker kassering
Specifikationer
Specifikationer
3 x 2,3 till 3,2 mm, 1 x 5 till 11,5 mm
Avfallsbehållare
S70/71
HPLC-avfallssystem
Mekanisk nivåkontroll, anslutning för avgasfilter
Säkerhetslock för avfall