Läs mer
SCAT™ Säkerhetsavfallslock V2.0 med nivåkontroll
Handla allt SCAT Europe Produkter
Storlek:
B83
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
Diameter (metrisk) Yttre:
2 x 2.3/3.2 mm
3 x 2,3 till 3,2 mm, 1 x 5 till 11,5 mm
3 x 2.3/3.2 mm
4 x 2,3/3,2 mm, 1 x 5 till 11,5 mm
4 x 2.3/3.2 mm
Inkluderar:
Elektronisk nivåkontroll, anslutning för avgasfilter
Elektronisk nivåkontroll, jordanslutning, kontakt för avgasfilter
Mekanisk nivåkontroll, anslutning för avgasfilter
Mekanisk nivåkontroll, jordanslutning, kontakt för avgasfilter
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
SCAT™ Säkerhetsavfallslock ger maximal säkerhet för din HPLC-vätskeavfallshantering. Kassera ditt flytande laboratorieavfall på ett säkert sätt utan att förorena den omgivande luften genom att använda dessa säkerhetsavfallslock med integrerade frånluftsfilter. Dessa högpresterande filter reglerar lufttrycksbalansen och förhindrar utsläpp av ångor på grund av övertryck i avfallsbehållaren.
- Högkvalitativa material garanterar maximal säkerhet för labb och personal
- Kan utrustas individuellt med nivåindikatorer, säkerhetstrattar eller jordanslutningar
- 360° vridbar och upp till °200 C autoklaverbar skruvlock för maximal flexibilitet
- Anslutningsport för en SCAT™ avgasfilter V3 .0 på varje skyddslock
- En mängd olika förslutningar, anslutningar och gängstorlekar möjliggör optimal anpassning till varje HPLC-situation
- Versioner med jordanslutningar, nivåkontroller eller säkerhetstrattar erbjuder säker kassering
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Avfallsbehållare |
| Inkluderar | Elektronisk nivåkontroll, jordanslutning, kontakt för avgasfilter |
| Storlek | S60/61 |
| Typ | Säkerhetsavfallslock |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3 x 2.3/3.2 mm |